Learn More
Fisherbrand™ Rubber Cone Filter Crucible Adapters
Product Code. 12308855 Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Cone Size:
27 mm I.D., 18 mm I.D.
34 mm I.D., 23 mm I.D.
40 mm I.D., 25 mm I.D.
40 mm I.D., 27 mm I.D.
50 mm I.D., 30 mm I.D.
60 mm I.D., 40 mm I.D.
Height (Metric):
25mm
30mm
35mm
45mm
50mm
55mm
missing translation for 'unitSize'
Pack of 10
Code produit. 12308855
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fisherbrand™ Rubber Cone Filter Crucible Adapters facilitate safe and secure placement of filter crucibles into a funnel.
  • Available in a range of sizes
  • Provided in packs of 10
Spécification
Cone Size 34 mm I.D., 23 mm I.D.
For Use With (Equipment) Filter crucibles
Height (Metric) 30mm
Material Rubber
Product Type Cone
Quantity 10Pack
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis