Learn More
Rose Bengal, MP Biomedicals™
Shop All MP Biomedicals Products
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
Specifications
Specifica
| Formula Weight | 1017.65 |
| Color | Red to Rust |
| Quantity | 5 g |
| Physical Form | Powder |
| Chemical Name or Material | Rose Bengal |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto