Learn More
RETSCH Test Sieves - 13 Mesh or Less
Product Code. 10701243 Shop All Retsch Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Pore Size:
1.7 mm
2 mm
2.36 mm
2.8 mm
3.35 mm
4 mm
4.75 mm
5.6 mm
6.3 mm
6.7 mm
8 mm
9.5 mm
11.2 mm
12.5 mm
13.2 mm
16 mm
19 mm
22.4 mm
26.5 mm
31.5 mm
37.5 mm
45 mm
50 mm
53 mm
63 mm
75 mm
90 mm
missing translation for 'unitSize'
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10701243
missing translation for 'mfr': RETSCH 60.150.008000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Stainless steel with wire gauze
Dimensions: 8 dia. x 2 in.D (20.3 x 5cm)
Compliance
Meet ASTM E11
Spezifikation
Depth (English) 2 in.
Depth (Metric) 5.08 cm
Pore Size 8 mm
Type Test Sieve
Certifications/Compliance ISO 3310
Diameter (English) Outer 8 in.
Material Stainless Steel
Tyler Standard 3 Mesh
U.S. Standard No. 4
For Use With (Application) Ideal for cement clinker, chemicals, coffee, construction materials, fertilizers, fillers, flours, grains, Metals powders, Minerals, nuts, Plastics, sand, seeds, soils, washing powder etc.
Diameter (Metric) Outer 8 in.
Screen Size 4 Mesh
Mesh Material Stainless Steel
Sieve Number 4
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.