Learn More
Fisherbrand™ Teclu Burner with Tétine Connection for Natural Gas, 13mm Opening
Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Height (Metric):
150 mm
Unit Size:
Each
Specifikationer
Specifikationer
| Product Type | Teclu Burner |
| Gas Type | Methane, Natural Gas |
| Diameter (Metric) | 13 mm |
| For Use With (Application) | Glasswork and soldering |
| Height (Metric) | 150 mm |
| Includes | T-Tine Connector |
| No. per Pack | 1 Ea. |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering