Learn More
R&D Systems™ Mouse LHR (NP_038610) VersaClone cDNA
Código de producto. 18431750
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
18431750 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18431750 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC0684
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8765.14 NOK
    7754.25 NOK / 10µg
    Save 1010.89 NOK
    11% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 15-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Luteinizing Hormone Receptor/Choriogonadotropin Receptor
The Mouse LHR (NP_038610) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for LHR, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The LHR insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Información de órdenes
Ships at ambient temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Gene mLHR
Accession Number NP_038610
Concentration 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulation cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5
Insert Type 2115bp
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Species Mouse
Product Line R&D Systems
Quantity 10 μg
For Reasearch Use Only; Not for Use in Humans
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.