Learn More
R&D Systems™ Mouse GPR110 (AAH19217) VersaClone cDNA
Produktkod. 18725518
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
10 μg
Förpackningsstorlek
10µg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18725518
missing translation for 'mfr': R&D Systems™ RDC0915
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
G-Protein-Coupled Receptor 110
The Mouse GPR110 (AAH19217) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for GPR110, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The GPR110 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Beställningsinfo
Ships at ambient temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gene mGpr110
Accession Number AAH19217
Concentration 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulation cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5
Insert Type 2740bp
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Species Mouse
Quantity 10 μg
For Reasearch Use Only; Not for Use in Humans
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.