Learn More
R&D Systems™ Human HM74A/GPR109A (NP_808219) VersaClone cDNA
Codice prodotto. 18471300
Click to view available options
Quantity:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18471300
Marca: R&D Systems™ RDC0144
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
G Protein-coupled Receptor HM74A/G Protein-coupled Receptor 109A
The Human HM74A/GPR109A (NP_808219) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for HM74A/PUMA-G/GPR109A/NIACR1, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The HM74A/PUMA-G/GPR109A/NIACR1 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Order Info
Ships at ambient temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Gene hHM74a
Accession Number NP_808219
Concentration 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulation cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5
Insert Type 1104bp
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Species Human
Quantity 10 μg
For Reasearch Use Only; Not for Use in Humans
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato