Learn More
Descripción
This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human Carboxypeptidase A2/CPA2.
Especificaciones
Especificaciones
| Assay Range | 12.5 pg/mL |
| Assay Sensitivity | 12.5-800 pg/mL |
| Assay | Sandwich ELISA |
| Conjugate | HRP |
| Product Line | Novus |
| Product Type | Antibody Pairs |
| Specificity | This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human Carboxypeptidase A2/CPA2. |
| Target Species | Human |
| For Use With (Application) | Sandwich ELISA |
| Gene Alias | carboxypeptidase A2, carboxypeptidase A2 (pancreatic), EC 3.4.17, EC 3.4.17.15 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?