Learn More
Fisherbrand™ PTFE Plain Stirrer Shaft
Código de producto. 16285891 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Dimensions (L x W):
300 x 8 mm
500 x 8 mm
300 x 10 mm
500 x 10 mm
500 x 12 mm
650 x 12 mm
750 x 12 mm
750 x 16 mm
750 x 19 mm
1000 x 16 mm
1000 x 19 mm
Diameter (Metric):
5 mm
6.35 mm
10 mm
Tamaño de la unidad:
Each
Código de producto. 16285891
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fisherbrand™ PTFE Plain Stirrer Shafts have a PTFE encapulated stainless steel core with exposed end. They are a fully molded construction featuring a PTFE roto molded to a fully PTFE encapsulated steel reinforced drive shaft.
  • PTFE with Steel Core
  • 50mm Exposed End
  • Chemically Inert
  • Easy to clean
  • No cross contamination
  • Non scratch
  • Use up to 280° C
Especificaciones
Description PTFE Plain Stirrer Shaft
Diameter (Metric) 6.35 mm
Dimensions (L x W) 300 x 10 mm
Length (Metric) 300 mm
Quantity 1
Width (Metric) 10mm
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado