Learn More
Fisherbrand™ PTFE Plain Stirrer Shaft
Product Code. 16275891 Shop All Fisherbrand Products
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x W):
300 x 8 mm
500 x 8 mm
300 x 10 mm
500 x 10 mm
500 x 12 mm
650 x 12 mm
750 x 12 mm
750 x 16 mm
750 x 19 mm
1000 x 16 mm
1000 x 19 mm
Diameter (Metric):
5 mm
6.35 mm
10 mm
Unit Size:
Each
Product Code. Dimensions (L x W) Diameter (Metric) unitSize
16275891 500 x 8 mm 5 mm Each
16265891 300 x 8 mm 5 mm Each
16285891 300 x 10 mm 6.35 mm Each
16295891 500 x 10 mm 6.35 mm Each
16205901 500 x 12 mm 6.35 mm Each
16215901 650 x 12 mm 6.35 mm Each
16225901 750 x 12 mm 6.35 mm Each
16235901 1000 x 16 mm 10 mm Each
16245901 750 x 16 mm 10 mm Each
16255901 1000 x 19 mm 10 mm Each
16265901 750 x 19 mm 10 mm Each
11 options
Código de producto. 16275891
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fisherbrand™ PTFE Plain Stirrer Shafts have a PTFE encapulated stainless steel core with exposed end. They are a fully molded construction featuring a PTFE roto molded to a fully PTFE encapsulated steel reinforced drive shaft.
  • PTFE with Steel Core
  • 50mm Exposed End
  • Chemically Inert
  • Easy to clean
  • No cross contamination
  • Non scratch
  • Use up to 280° C
Especificaciones
Description PTFE Plain Stirrer Shaft
Diameter (Metric) 5 mm
Dimensions (L x W) 500 x 8 mm
Length (Metric) 500 mm
Quantity 1
Width (Metric) 8mm
Material PTFE, Stainless Steel
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.