Learn More
Fisherbrand™ PTFE Flexible Bellows Connectors
Código de producto. 10189450 Tienda Fisherbrand Traceable Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Port Size:
Socket: 14/23, Cone: 14/23
Socket: 14/23, Cone: 29/32
Socket: 19/26, Cone: 24/29
Socket: 24/29, Cone: 24/29
Socket: 29/32, Cone: 29/32
Socket: 29/32, Cone: 34/35
Socket: 34/35, Cone: 34/35
Height (Metric):
90 mm
105 mm
110 mm
115 mm
120 mm
Tamaño de la unidad:
Each
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Port Size Height (Metric) Tamaño de la unidad
10189450 Socket: 29/32, Cone: 29/32 115 mm Each
10105350 Socket: 14/23, Cone: 14/23 90 mm Each
10175440 Socket: 14/23, Cone: 29/32 110 mm Each
10522321 Socket: 19/26, Cone: 24/29 105 mm Each
10115350 Socket: 24/29, Cone: 24/29 110 mm Each
10088231 Socket: 34/35, Cone: 34/35 120 mm Each
10553162 Socket: 29/32, Cone: 34/35 120 mm Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 10189450
Save Up to 60% on Liquid Handling
Use promo code 28028
Ver todas las promociones
Estimated Shipment: 14-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Machined from pure PTFE. Fisherbrand™ PTFE Flexible Bellows Connectors are used to correct misalignment and relieve stress in glassware assemblies.
  • Connect directly to standard ground glass joints where trapezoidal sealing rings give medium to high vacuum performance
  • Inert and usable to approx 280°C
Especificaciones
Certifications/Compliance Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS)
Autoclavable Autoclavable
Material PTFE
For Use With Ground Glass Joints
Min. Operating Temperature (Metric) -200°C
Packaging Quantity 1 Each
Port Size Socket: 29/32, Cone: 29/32
Height (Metric) 115 mm
Color White
Max. Operating Temperature (Metric) 280°C
Product Type Flexible Bellows
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.