Learn More
PPP1R14B Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
1710.33 NOK - 4836.10 NOK
Specifications
Antigen PPP1R14B
Concentration 0.13 mg/mL
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
16858504
View Documents
Proteintech
18476-1-AP-20UL
20 μL
1710.33 NOK
20µL
View alternative products
Save Up to 
»
16848504
View Documents
Proteintech
18476-1-AP-150UL
150 μL
4836.10 NOK
150µL
View alternative products
Save Up to 
»
Beschreibung
Beschreibung
This gene is thought to play a role in a complex developmental pathway and the regulation of genes involved in cerebellar development. Mutations in this gene have been associated with autosomal recessive spinocerebellar ataxia.
Spezifikation
Spezifikation
PPP1R14B
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human, Rat
Q62084, Q8K3F3, Q96C90
18938, 259225, 26472
PPP1R14B Fusion Protein Ag13373
Primary
-20°C
PPP1R14B
0.13 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
PHI 1, PLCB3N, PNG, PPP1R14B, SOM172
Ppp1r14b
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt