Learn More
R&D Systems™ Porcine ACE-2 (NP_001116542.1) VersaClone cDNA
Code produit 18733499
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
10 μg
Conditionnement:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
18733499 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18733499 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur RDC3067
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8704.05 NOK
    7699.65 NOK / 10µg
    Save 1004.40 NOK
    11% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 20-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Gene ACE-2
Accession Number NP_001116542.1
Gene ID (Entrez) 59272
Gene Alias ACE2, ACEH, ACEHangiotensin I converting enzyme 2, ACE-related carboxypeptidase, angiotensin I converting enzyme (peptidyl-dipeptidase A) 2, angiotensin-converting enzyme 2, Angiotensin-converting enzyme homolog, DKFZp434A014, EC 3.4.17, EC 3.4.17.23, Metalloprotease MPROT15
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Species Porcine
Product Line R&D Systems
Quantity 10 μg
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.