Learn More
Fisherbrand™ Polyethylene Sample Bags
For use in the laboratory to carry samples into a sterile environment.
Brand:  Fisherbrand™ 14955192
Product Code. 11994385
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1100.00 NOK
    477.27 NOK / Pack of 250
    Save 622.73 NOK
    56% Off
Only null left
Estimated Shipment: 19-06-2026
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Secure, contaminant free bags to ensure dependable analysis results
  • Made from heavy gauge, virgin polyethylene that meets FDA specifications
  • Can accommodate solid, semi solid and liquid materials
  • Easy to use, insert sample and seal by twirling the bag away outward four times and bending wire ends inward
  • Economical and efficient way to collect, contain and carry samples
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.