Learn More
Thermo Scientific™ Sulfo-KMUS (N-κ-maleimidoundecanoyl-oxysulfosuccinimide ester)
Shop All Thermo Scientific ProductsDescrizione
Thermo Scientific™ Pierce Sulfo-KMUS is a water-soluble amine-to-sulfhydryl crosslinker that contains NHS-ester and maleimide reactive groups at opposite ends of a long spacer arm (16.3 Ås).
Highlights:
- Long aliphatic spacer arm
- Water-soluble with enhanced sphere of coupling
- Sulfo-NHS-ester reacts with primary amines
- Maleimide reacts with a -SH group, forming a stable thioether bond
- Reactive groups: sulfo-NHS ester and maleimide
- Reactive toward: amino and sulfhydryl groups
Specifica
Specifica
| Chemical Reactivity | Amine-Sulfhydryl |
| Cleavable | No |
| Description | Sulfo-KMUS |
| Molecular Weight (g/mol) | 480.46 |
| PEGylated | No |
| Spacer Arm Length | 16.3 Å |
| Content And Storage | Upon receipt store desiccated at 4°C. |
| Cell Permeability | No |
| Shipping Condition | Ambient |
| Product Line | Pierce |
| Vedi altri risultati |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?