Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Phosphatase Inhibitor Mini Tablets
Product Code. 16306532 Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Quantity:
2 Tablets
20 Tablets
Unit Size:
Each
Pack of 20
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Product Code. 16306532
Brand: Thermo Scientific™ A32958
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Thermo Scientific™ Pierce Phosphatase Inhibitor Mini Tablets provide complete cell lysate and biological sample protection from dephosphorylation with a broad spectrum phosphatase inhibitor formulation.
Pierce Phosphatase Inhibitor Mini Tablets protect phosphoproteins from serine/threonine phosphatases and tyrosine phosphatases. Each Phosphatase Inhibitor Tablet contains sodium fluoride, sodium orthovanadate, sodium pyrophosphate and beta-glycerophosphate for broad-spectrum inhibition of phosphatase activity. Tablets are stable at 4°C for up to 12 months, and each tablet is sufficient for 10mL of solution. The Pierce Phosphatase Inhibitor Tablets are suitable for use with any cell or tissue extract to preserve protein phosphorylation for downstream applications.
Highlights:
  • Economical&mdsashmore cost effective than other commercially available formulations
  • Improved formulation&mdsashtablets dissolve quickly into a clear solution
  • Complete&mdsashthe tablets inhibit acid, alkaline, and protein phosphatases
  • Compatible&mdsashuse with homebrew or commercially available cell lysis reagents and Thermo Scientific Protein Assays
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Includes 1 vial of inhibitor tablets
Content And Storage 2°C to 8°C
For Use With (Application) protein purification, western blotting
Sufficient For 1 Tablet is Sufficient for 10 mL
Quantity 2 Tablets
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt