Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Intact Protein Standard Mix
Produktkod. 15786003 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
1 x 76 μg
5 x 76 μg
Förpackningsstorlek:
76µg
Pack of 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantity Förpackningsstorlek
15786003 5 x 76 μg Pack of 5
15776003 1 x 76 μg 76µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15786003 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A33527
Black Friday Starts Here
Use promo code 27984
Visa alla kampanjer
 Restricted Item
In Stock
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Specifikationer
For Use With (Equipment) Mass Spectrometer
Product Type Intact Protein Standard Mix
Product Line Pierce
Content And Storage 5 vials, store at -5 to -30°C
Shipping Condition Wet Ice
Workflow Step Calibration
Quantity 5 x 76 μg
Form Powder
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.