Learn More
Phospholipase C beta 2 Rabbit anti-Human, Primate, Polyclonal, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-11952-25UL
 View more versions of this product
Product Code. 18347822
  • 1705.00 NOK / 25µL
Description
Phospholipase C beta 2 Polyclonal antibody specifically detects Phospholipase C beta 2 in Human, Primate samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Phospholipase C beta 2
Polyclonal
Immunohistochemistry 1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
EC 3.1.4.11, FLJ38135, Phosphoinositide phospholipase C-beta-2,1-phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate phosphodiesterase beta-2, phospholipase C, beta 2, Phospholipase C-beta-2, PLC-beta-2
Peptide corresponding to amino acid residues from the C-terminal region of Phospholipase C beta 2. (UniProt: Q00722)
25 μg
Lipid and Metabolism, Wnt Signaling Pathway
5330
Store at -20C.
Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
100 ul in 10 mM HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 ug per ml BSA and 50% glycerol.
Rabbit
Antigen Affinity-purified
RUO
Primary
Human, Primate
Purified
Certificates
Promotions
Promotions
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt