Learn More
Melford Pepstatin A
Description
An inhibitor of aspartic proteases.
An inhibitor of aspartic proteases. Forms a 1:1 complex with proteases such as pepsin, renin and cathepsin D. Highly selective and does not inhibit thiol proteases, neutral proteases, or serine proteases.
Specifications
Specifications
| CAS | 26305-03-3 |
| Molecular Formula | C34H63N5O9 |
| Quantity | 5 mg |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?