Learn More
Beskrivelse
- One unit causes an increase in absorbance at 280nm of 0.001/min. at 37°C at pH 2.0.
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 9001-75-6 |
| Form | Lyophilized powder |
| Quantity | 25 g |
| Synonym | EC 3.4.23.1,Pepsin A |
| Product Type | Pepsin |
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?