Learn More
Fisherbrand™ PE Plug for Shell Vial
Codice prodotto. 11997061 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diameter (Metric) Outer:
8 mm
12 mm
15 mm
Dimensione della confezione:
Pack of 100
Pack of 1000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diameter (Metric) Outer Dimensione della confezione
11997061 8 mm Pack of 1000
11804960 12 mm Pack of 1000
11556014 12 mm Pack of 100
11824980 15 mm Pack of 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11997061
Quantità Prezzo
1 276.42 NOK / Pack of 1000
10 256.02 NOK / Pack of 1000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Polyethylene caps are chemically inert and suitable for most chromatography applications.
  • PE Plug
  • Transparent
  • Snap caps are easy to apply and easy to remove, eliminate the need for crimping or de-capping tools
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Color Transparent
Diameter (Metric) Outer 8 mm
Material Polyethylene
Quantity 100
Closure Size ND8
Product Type Plug
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.