Spezifikation
| Content And Storage | Room Temperature |
| Quantity | 1 Each |
| For Use With (Application) | Preparation of Working Solutions 1. Ready to be Used Directly on Wet Slides. Protocol Recommendations 1. Hold The Pen Point up and Press it with Your Fingertip to Take Blocked Air Out From The Pen Barrel to Prevent Overflow. 2. To Start, Press The Tip of The Pen Straight Down Until Fluid Starts Soaking The Tip and Then Draw a Circle Around The Specimen. |
| Type | Tools and Accessories |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?