Learn More
Digi-Sense™ Infrared Food Safety Thermometers
Product Code. 11745009 Shop All Cole-Parmer Products
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
-18°C to +302°C
-30°C to +200°C
-35°C to +275°C
Unit Size:
Each
Product Code. 11745009
Brand: Digi-Sense™ 3562540
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Ideal for food inspections and HACCP programs.
  • Can also be used in the home, office, field or lab, anywhere you need to quickly and accurately measure surface temperatures
Spezifikation
Product Type Food Infrared Thermometer
Max. Temperature (Metric) 302°C
Min. Temperature (Metric) -18°C
Temperature Range (Metric) -18°C to +302°C
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt