Läs mer
NOVA2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Proteintech 55002-1-AP-150UL
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 16886425
  • 4836.10 NOK / 150µL
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
The antibody is specific to NOVA2.
Paraneoplastic opsoclonus myoclonus ataxia (POMA) is a neurologic disorder thought to be mediated by an autoimmune attack against onconeural disease antigens that are expressed by gynecologic or lung tumors and by neurons. Nova-1 and -2 are both POMA disease antigens. The autoimmune attack against Nova-2 in POMA patients results in latent cancer, reduced inhibitory control of movements, and dementia. Nova-2 is closely related to Nova-1, and is expressed at high levels in neurons during development and at lower levels in the adult lung. In the postnatal mouse brain, Nova-2 is expressed in a pattern that is largely reciprocal with Nova-1, including high levels of Nova-2 expression in the neocortex and hippocampus. Both Novas are RNA binding proteins, and Nova-2 binds RNA with high affinity and with sequence specificity that differs from Nova-1. They regulate neuronal pre-messenger RNA splicing by directly binding to RNA. Nova-2 target genes function either in the synapse or in axon guidance indicating that Nova-2 is a major regulator of synaptic function.
Specifikationer
Specifikationer
NOVA2
Polyclonal
Unconjugated
NOVA2
ANOVA, NOVA2, NOVA3, RNA binding protein Nova 2
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
292681, 384569, 4858
-20°C
Liquid
Immunoprecipitation, Western Blot
0.21 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q9UNW9
Nova2
Peptide
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.