Learn More
Gilson™ Non-sterile Diamond™ Tipack™ Pipet Tips
GREENER_CHOICE
Product Code. 10397322 Shop All Gilson Products
Click to view available options
Volume (Metric):
1 to 10 mL
Unit Size:
Pack of 240
Product Code. 10397322
Brand: Gilson™ F161230
Only null left
Add to basket
Add to basket
Autoclavable with moist heat/121°C/20 minutes/1 bar. Gilson™ Non-sterile Diamond™ Tipack™ Pipet Tips are convenient and easy to use.
  • Easy to pick up directly from the rack.
  • Racks are fully autoclavable and sealed with a security sticker
  • Color-coded to differentiate tip models and indicate the compatible Gilson™ pipette model
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Description Pipette tip
Volume (Metric) 1 to 10 mL
Sterility Non-sterile
Autoclavable Autoclavable
Model D10ML
Precision 0 to 0.012μL
Accuracy −0.025 to 0.025μL
Length (Metric) 16cm
Certifications/Compliance CE, IVD
For Use With (Application) For medical, pharmaceutical and food industries, in various fields and applications such as PCR, molecular biology or cell technology
Tip Style Universal
For Use With (Equipment) Gilson Pipetman C10, Gilson Pipetman U10, Gilson Pipetman P10, Gilson Pipetman P10G, Gilson Pipetman P10L
Graduated Yes
Product Line Diamond Tipack
Material Polypropylene
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.