Learn More
Ansell BioClean™ Emerald BENS Sterile Nitrile Cleanroom Gloves
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15238148
Cambia vista
Click to view available options
Size:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
10
Dimensione della confezione:
200 pairs
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
15238148 9 200 pairs
15278138 6 200 pairs
15288138 6.5 200 pairs
15298138 7 200 pairs
15208148 7.5 200 pairs
15218148 8 200 pairs
15228148 8.5 200 pairs
15248148 10 200 pairs
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15238148 Fornitore Ansell N. del fornitore BENS9.0
Stock Up and Save Up to 60%
Use promo code 28009
Visualizza tutte le promozioni
Estimated Shipment: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Nitrile, accelerator and powder free cleanroom gloves offer protection against chemicals and cytotoxic drugs. Recommended for Class 10/ISO 4 critical environments.
  • 12 in. (30 cm) length and hand-specific
  • Textured for better use in controlled environments
  • Powder/latex free; Hypoallergenic
  • Sterile gamma irradiated nitrile glove
  • Part of the BioClean-C Chemotherapy Range
  • Processed to ensure Compatibility with ISO Class 4 & EU GMP Grade A Operating Conditions
  • Double-donnable
  • AQL 1.5
  • Sterility Assurance Level: 10-6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certifications/Compliance ASTM D6978-05
Certifications/Compliance (Europe) CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 Part 2, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Food Contact, Category III
Cleanroom Class Class 10 (ISO 4)
Accelerator Free Yes
AQL 0.65
Color Green
Disposable Single-use
Exterior Finish Fully Textured
Finger Thickness (English) 5.1 mil
Finger Thickness (Metric) 0.13 mm
Hand Specific
Latex Free Yes
Material Nitrile
Palm Thickness (English) 3.9 mil
Palm Thickness (Metric) 0.10 mm
Powdered Powder Free
Product Type Controlled Environment Gloves
Size 9
Sterility Sterile
Thickness (English) 5.1 mil
Thickness (Metric) 0.13 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D
Model BENS90
Series BioClean™ Emerald BENS
Length (English) 12 in.
Length (Metric) 30.5 cm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.