Learn More
Nav1.6 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
4110.00 NOK - 6370.00 NOK
Specifications
Antigen Nav1.6
Dilution Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.25-2 ug/ml
Applications Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Produits 2
Code produit Marque Quantity Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantity Prix Quantité et disponibilité  
18643714
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP3-21269-100ul
100 μg
6370.00 NOK
100µL
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
18694504
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP3-21269-25ul
25 μg
4110.00 NOK
25µL
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Description
Description
Nav1.6 Polyclonal antibody specifically detects Nav1.6 in Human samples. It is validated for Immunofluorescence
Spécification
Spécification
Nav1.6
Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Neurodegeneration, Neuroscience
PBS, pH 7.2, 40% glycerol
6334
IgG
Affinity purified
Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.25-2 ug/ml
Polyclonal
Purified
RUO
Human
CerIII, hNa6/Scn8a voltage-gated sodium channel, MED, NaCh6, Nav1.6, PN4, sodium channel protein type 8 subunit alpha, Sodium channel protein type VIII subunit alpha, sodium channel, voltage gated, type VIII, alpha polypeptide, sodium channel, voltage gated, type VIII, alpha subunit, Voltage-gated sodium channel subunit alpha Nav1.6
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: EMNNLQISVIRIKKGVAWTKLKVHAFMQAHFKQREADEVKPLDELYEKKANCIANHTGADIHRNGDFQKNGNGTT
Primary
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis