missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N,N-Dimethyl-4-fluorobenzamide, 97%, Thermo Scientific™

Código de producto. 15414438
Click to view available options
Quantity:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100mg
500mg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15414438

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H58080.ME

Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 24167-56-4
Molecular Formula C9H10FNO
Molecular Weight (g/mol) 167.18
MDL Number MFCD01214152
InChI Key NUOGEPIJFRZXIN-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethyl 4-fluorobenzamide, n,n-dimethyl p-fluorobenzamide, n,n-dimethyl-4-fluorobenzamide, acmc-1chi9, benzamide,4-fluoro-n,n-dimethyl, benzamide, 4-fluoro-n,n-dimethyl
PubChem CID 141077
IUPAC Name 4-fluoro-N,N-dimethylbenzamide
SMILES CN(C)C(=O)C1=CC=C(F)C=C1

Especificaciones

Quantity 500 mg
Formula Weight 167.18
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material N,N-Dimethyl-4-fluorobenzamide
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado