Learn More
N-Allylphthalimide, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15490559
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
15490559 1 g 1g
15400569 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15490559 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H63724.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5428-09-1
MDL Number MFCD00158662
Specifica
Color White
Molecular Formula C10H18O
Quantity 1 g
Synonym 3-methyl-1-nonyn-3-ol, 3-methyl-1-nonyne-3-ol, 4,6'-sulfonyldiphenol, 3-methyl-l-nonyn-3-ol, acmc-20an14, 1-nonyn-3-ol, 3-methyl, 3-methyl-1-nonyn-3-ol #, ethynyl n-hexyl methyl carbinol, 3-methyl-1-nonyn-3-ol 5g
InChI Key VQUXVWMAXIQKTQ-UHFFFAOYNA-N
SMILES CCCCCCC(C)(C#C)O
IUPAC Name 3-methylnon-1-yn-3-ol
Molecular Weight (g/mol) 154.25
PubChem CID 225150
Formula Weight 187.19
Percent Purity 97%
Physical Form Solid
Chemical Name or Material N-Allylphthalimide
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.