Learn More
MP Biomedicals™ Fat Diet, High Unsaturated Fat
Product Code. 11487131 Shop All MP Biomedicals Products
Click to view available options
Quantity:
10,000 g
20,000 g
50,000 g
Unit Size:
10kg
20kg
50kg
Product Code. 11487131
Brand: MP Biomedicals™ 0296024450
Especificaciones
Product Type Fat Diet
Components Casein Purified High Nitrogen 20%, DL-Methionine 0.3%, Sucrose 30.58%, Corn Starch 20%, Safflower Oil 20%, Alphacel, Non-Nutritive Bulk 5%, DL-a-Tocopherol Powder 0.12%, AIN-76 Mineral Mix 4%
Format Pellet
Particle Shape Powder
Quantity 50,000 g
Storage Requirements 15°C to 30°C
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado