Learn More
R&D Systems™ Mouse uPA/Urokinase (NP_032899.1) VersaClone cDNA
Click to view available options
Quantity:
10 μg
Unit Size:
10µg
Spezifikation
Spezifikation
| Gene | u-Plasminogen Activator/Urokinase |
| Accession Number | NP_032899.1 |
| Gene ID (Entrez) | 5328 |
| Gene Alias | ATF, EC 3.4.21, EC 3.4.21.73, plasminogen activator, urokinase, PLAU, uPA, u-PA, uPlasminogen Activator, U-plasminogen activator, urinary, Urokinase, urokinase-type plasminogen activator |
| Content And Storage | Store the unopened product at -20 to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Species | Mouse |
| Quantity | 10 μg |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur