Learn More
Novus Biologicals™ Mouse Spleen Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Shop All Bio Techne Products
Click to view available options
Quantity:
1 mg
Unit Size:
1mg
Especificaciones
Especificaciones
| Preparation Method | Western Blot Electrophoresis |
| Quantity | 1 mg |
| Content And Storage | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Target | Spleen |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido