Learn More
- Home
- Products
- Immunoassay Reagents and Kits
- Singleplex and Multiplex Bead Based Immunoassays
- R&D Systems Mouse Luminex™ Discovery Assay
R&D Systems Mouse Luminex™ Discovery Assay
Product Code. 18742444
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 Plex
10 Plex
11 Plex
12 Plex
13 Plex
14 Plex
15 Plex
16 Plex
17 Plex
18 Plex
19 Plex
2 Plex
20 Plex
21 Plex
22 Plex
23 Plex
24 Plex
25 Plex
26 Plex
27 Plex
28 Plex
29 Plex
3 Plex
30 Plex
31 Plex
32 Plex
33 Plex
34 Plex
35 Plex
36 Plex
37 Plex
38 Plex
39 Plex
4 Plex
40 Plex
41 Plex
42 Plex
43 Plex
44 Plex
45 Plex
46 Plex
47 Plex
48 Plex
49 Plex
5 Plex
50 Plex
6 Plex
7 Plex
8 Plex
9 Plex
Unit Size:
1 set
Each
50 product options available for selection
| Product Code. | Quantity | unitSize |
|---|---|---|
| 18742444 | 27 Plex | 1 set |
| 18752537 | 4 Plex | Each |
| 30001359 | 1 Plex | Each |
| 30000895 | 3 Plex | Each |
| 18742014 | 17 Plex | 1 set |
| 18721984 | 14 Plex | 1 set |
| 18711984 | 6 Plex | 1 set |
| 18702224 | 19 Plex | 1 set |
| 18792214 | 12 Plex | 1 set |
| 18742174 | 9 Plex | 1 set |
| 18742094 | 15 Plex | 1 set |
| 18742034 | 24 Plex | 1 set |
| 18771874 | 21 Plex | 1 set |
| 18731874 | 5 Plex | 1 set |
| 18782004 | 31 Plex | 1 set |
| 18761874 | 16 Plex | 1 set |
| 18712184 | 7 Plex | 1 set |
| 18701844 | 32 Plex | 1 set |
| 18782394 | 11 Plex | 1 set |
| 18782374 | 22 Plex | 1 set |
| 18742374 | 18 Plex | 1 set |
| 18712104 | 2 Plex | 1 set |
| 18762084 | 23 Plex | 1 set |
| 18781944 | 8 Plex | 1 set |
| 18712404 | 20 Plex | 1 set |
| 18762324 | 13 Plex | 1 set |
| 18732134 | 10 Plex | 1 set |
| 18432420 | 48 Plex | 1 set |
| 18432020 | 40 Plex | 1 set |
| 18442650 | 37 Plex | 1 set |
| 18472020 | 42 Plex | 1 set |
| 18411330 | 45 Plex | 1 set |
| 18432220 | 34 Plex | 1 set |
| 18491660 | 50 Plex | 1 set |
| 18471860 | 30 Plex | 1 set |
| 18432110 | 26 Plex | 1 set |
| 18402450 | 35 Plex | 1 set |
| 18482440 | 28 Plex | 1 set |
| 18451490 | 49 Plex | 1 set |
| 18491200 | 47 Plex | 1 set |
| 18402280 | 43 Plex | 1 set |
| 18482180 | 46 Plex | 1 set |
| 18492200 | 25 Plex | 1 set |
| 18462510 | 29 Plex | 1 set |
| 18481820 | 38 Plex | 1 set |
| 18412080 | 36 Plex | 1 set |
| 18451390 | 44 Plex | 1 set |
| 18472610 | 41 Plex | 1 set |
| 18491820 | 33 Plex | 1 set |
| 18421490 | 39 Plex | 1 set |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 50 options available.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Especificaciones
| Quantity | 27 Plex |
| Species | Mouse |
| Binding Target | Multiplex Cytokine Assay Kits |
| Content And Storage | Store the unopened product at 2 - 8 °C. Do not use past expiration date. |
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?