Få mere at vide
MP Biomedicals Mouse Diet, Purified, Powder
Artikelnummer. 11435732 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
10 kg
20 kg
50 kg
Pakningsstørrelse:
10kg
20kg
50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
11435732 10 kg 10kg
11445732 20 kg 20kg
11455732 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11435732 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0290460510
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Mouse diet, vitamin free casein.
  • Vitamin and salt mixture added mouse diet
  • For mouse research
  • Formulated to provide the proper balance of all known nutrients considered essential for the growth, maintenance, and reproduction of mice for lab experiment
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoclavable Not Autoclavable
Product Type Animal Diet
Disposable Single-use
Format Powder
Quantity 10 kg
Sterility Non-sterile
Storage Requirements Refrigerated
Length (English) 1 ft.
Length (Metric) 0.3048 m
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.