Learn More
R&D Systems™ Mouse beta IG-H3 (NP_033395.1) VersaClone cDNA
Specifications
Specifications
| Gene | Beta Ig-h3/TGFBI |
| Accession Number | NP_033395.1 |
| Gene ID (Entrez) | 7045 |
| Gene Alias | beta IGH3, Beta ig-h3, BIGH3EBMD, CDB1, CDG2, CDGG1transforming growth factor, beta-induced, 68 kD, CSD, CSD1, CSD2, CSD3, Kerato-epithelin, LCD1, RGD-CAP, RGD-containing collagen-associated protein, TGFBI, TGFBIP, transforming growth factor, beta-induced, 68 kDa, transforming growth factor-beta-induced protein ig-h3 |
| Content And Storage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Species | Mouse |
| Product Line | R&D Systems |
| Quantity | 10 μg |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?