Learn More
MMP12 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1C6B5, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
1710.33 NOK - 4836.10 NOK
Specifications
Antigen MMP12
Clone 1C6B5
Concentration 1000 μg/mL
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Classification Monoclonal
View More Specs
Produkte 2
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
16849235
missing translation for 'viewDocuments'
Proteintech
66930-1-IG-20UL
20 μL
1710.33 NOK
20µL
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
16839235
missing translation for 'viewDocuments'
Proteintech
66930-1-IG-150UL
150 μL
4836.10 NOK
150µL
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beschreibung
Beschreibung
The MMP12 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human MMP12. This antibody recognizes human antigen. The MMP12 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
MMP12
1000 μg/mL
Monoclonal
Mouse
4321
Primary
1C6B5
Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Unconjugated
Human
IgG1
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt