Learn More
Novus Biologicals™ MDA-MB-231 Whole Cell Lysate
Código de producto. 18370772 Tienda Bio Techne Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
500 μg
missing translation for 'unitSize'
500µg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18370772
missing translation for 'mfr': Novus Biologicals™ NBP318060
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
for use as a positive control in Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
For Use With (Application) This product has been tested by SDS-PAGE. Multi-purpose MDA-MB-231 Whole Cell Lysate are especially prepared as positive control for multiple assays including western blot, immunoprecipitation (IP), capture ELISA or other assays requiring native protein sample. For separation by SDS-PAGE and subsequent western blot analysis, lysates should be diluted by user to desired concentration in SDS-PAGE buffer with 2-mercaptoethanol or dithiothreitol as the reducing agent and heated to 95C for 5 minutes. Sample is ready for use in immunoprecipitation and ELISA experiments, conditions should be optimized by the user. It is recommended to use TrueBlot IP reagents for immunoprecipitation experiments.
Quantity 500 μg
Content And Storage Store at -70C. Avoid freeze-thaw cycles.
Target MDA-MB-231
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado