Specifications
| Description | 20mm Crimper |
| Diameter (Metric) Cap | 20 mm |
| Material | Steel |
| Green Features | ACT Ecolabel (Gold) |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
Product Title
Individuate un'opportunità di miglioramento?