Learn More
Beskrivelse
The Alu-heater Block is an adapter for PLATEMASTERTM and PIPETMAXTM that accommodates non-skirted and semi-skirted plates.
- Provides passive temperature control (hot or cold) for your samples
- 96-wells for holding samples
Tekniske data
Tekniske data
| Product Type | Pipetter Accessory |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Certifications/Compliance | ISO 9001 |
| Color | Gray |
| Device Holds | 96 Tubes |
| Material | Polypropylene |
| Volume (Metric) | 0.2 mL |
| For Use With (Application) | Liquid Handling, Temperature Control of Samples |
| For Use With (Equipment) | PLATEMASTER™, PIPETMAX™ |
| Quantity | 1 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?