Learn More
LYVE-1 Antibody (ALY7) - BSA Free, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody has been used in 15 publications
3140.00 NOK - 4760.00 NOK
Tekniske data
Antigen LYVE-1
Clone ALY7
Concentration 0.5 mg/mL
Dilution Flow Cytometry <= 0.125 ug/10^6 cells in 100 ul, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Frozen 2.5 ug/ml
Applications Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen)
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Quantity Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Quantity Pris Antal & tilgængelighed  
18084415
Dokumentvisning
Novus Biologicals
NBP1-43411-0.025MG
0.025 mg
3140.00 NOK
25µg
Se alternative produkter
Spar op til 
»
18785353
Dokumentvisning
Novus Biologicals
NBP1-43411-0.1mg
0.1 mg
4760.00 NOK
0.10mg
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Beskrivelse
Beskrivelse
LYVE-1 Monoclonal specifically detects LYVE-1 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Frozen.
Tekniske data
Tekniske data
LYVE-1
0.5 mg/mL
Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen)
Unconjugated
RUO
Mouse
Q8BHC0
10894
The immunogen for this antibody is mouse LYVE1.
Primary
Store at 4C. Do not freeze.
ALY7
Flow Cytometry <= 0.125 ug/10^6 cells in 100 ul, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Frozen 2.5 ug/ml
Monoclonal
Rat
Endosome Markers, Endothelial Cell Markers, Immunology
PBS, pH 7.2 with 0.09% Sodium Azide
cell surface retention sequence binding protein-1, Cell surface retention sequence-binding protein 1, CRSBP1, CRSBP-1, extracellular link domain containing 1, extracellular link domain-containing 1, Extracellular link domain-containing protein 1, HAR, Hyaluronic acid receptor, lymphatic vessel endothelial hyaluronan receptor 1, lymphatic vessel endothelial hyaluronic acid receptor 1, LYVE-1XLKD1
LYVE1
IgG1
Affinity Purified
Human reactivity reported in scientific literature (PMID: 23975155)
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
For Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.