Learn More
Melford Lysozyme from Chicken Egg White
Código de producto. 30018447
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
30018447 1 g 1g
30018449 5 g 5g
30018448 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30018447 Proveedor Melford N.º de proveedor L381001.0
 Restricted Item
Estimated Shipment: 14-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Purified from chicken egg white, 2x crystallized, dialyzed and supplied as a salt free lyophilized powder.
Purified from chicken egg white, 2x crystallized, dialyzed and supplied as a salt free lyophilized powder.
Dry powder stable for 3 - 5 years when stored dry at 2°C to 8°C.
Stock solution is stable up to 3 days at 4°C and up to 1 year at -20°C.
Especificaciones
CAS 12650-88-3
Quantity 1 g
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.