Learn More
Abcam Luciferase Reporter Assay Substrate Kit - Firefly
Artikelnummer. 32113921 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
100 unit
Pakningsstørrelse:
Pack of 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
32113921 100 unit Pack of 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 32113921 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab228530100Unit
 Restricted Item
Estimated Shipment: 25-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Measure LUCI in Cell/Tissue Extracts, Cell Culture Media, Cell Samples with Luciferase Reporter Assay Substrate Kit AB228530. Cited in 17 publications. Use with Microplate reader.
Measure LUCI in Cell/Tissue Extracts, Cell Culture Media, Cell Samples with Luciferase Reporter Assay Substrate Kit AB228530. Cited in 17 publications. Use with Microplate reader.
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Tekniske data
Quantity 100 unit
Regulatory Status RUO
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.