Learn More
Eppendorf™ Lower Part For Research 3 Neo Single Channel Pipettes
Product Code. 30689667 Shop All Eppendorf Products
Change view
Click to view available options
Volume (Metric):
2.5 μL
10 μL
20 μL
100 μL
200 μL
300 μL
1000 μL
2 mL
5 mL
10 mL
Unit Size:
Each
Color:
Dark Gray
Light Gray
Turquoise
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volume (Metric) unitSize Color
30689667 5 mL Each -
30689640 2.5 μL Each Dark Gray
30689733 10 μL Each -
30689633 20 μL Each Light Gray
30689671 20 μL Each -
30689727 100 μL Each -
30689723 200 μL Each -
30689731 300 μL Each -
30689685 1000 μL Each -
30689657 2 mL Each -
30689691 10 mL Each Turquoise
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Product Code. 30689667 Supplier Eppendorf™ Supplier No. 3102634009
Only null left
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
This original Eppendorf spare part is designed to replace the entire lower part including the piston cone
  • Eppendorf spare part is designed to replace the entire lower part including the piston cone, of Eppendorf Research™
  • 3 neo pipettes, which is housed inside the ejector sleeve
  • Available in various color code and Volume capacity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
For Use With Pipettes
Material Thermoplastic
Type Pipette Lower Part
Volume (Metric) 5 mL
For Use With (Equipment) Pipette Tips
Quantity 1 Pk.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.