Learn More
Novus Biologicals™ Lightning-Link (R) R-PE Antibody Labeling Kit
Product Code. 18749963 Shop All Bio Techne Products
Click to view available options
Quantity:
1 mg Reaction
1 x 100 μg Reaction
1 x 5 mg Reaction
3 x 0.01 mg Reaction
3 x 60 μg Reaction
5 x 1 mg Reaction
Unit Size:
1 set
3mg
600µg
60µg
Product Code. 18749963
Brand: Novus Biologicals™ 7030004
Applications: Flow Cytometry
R-Phycoerythrin (R-PE) is a fluorescent protein from the phycobiliprotein family, and is isolated from red algae. The absorbance spectrum of R-PE covers a broad range of excitation wavelengths, which provides an advantage for multi-color immunofluorescent staining or cell sorting. R-PE is one of the most intensely fluorescent phycobiliprotein having orange fluorescence. It is significantly brighter and more photostable than conventional organic fluorophores and it has a high quantum yield.
Order Info
Quantity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Content And Storage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Quantity 1 x 5 mg Reaction
Conjugate PE
Product Type R-PE Antibody Labeling Kit
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt