Learn More
Novus Biologicals™ Lightning-Link (R) HRP Antibody Labeling Kit
Product Code. 18778433 Shop All Bio Techne Products
Click to view available options
Quantity:
1 mg
1 x 100 μg Reaction
3 x 10 μg Reaction
3 x 100 μg Reaction
5 mg
5 x 1 mg Reaction
Unit Size:
1 set
100µg
1mg
300µg
5mg
Product Code. 18778433
missing translation for 'mfr': Novus Biologicals™ 7010002
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Applications: Western Blot, Immunohistochemistry, In vivo assay
Horseradish peroxidase is a 44kDa glycoprotein with 6 lysine residues which can be conjugated to labeled biomolecules using Lightning-Link. The enzyme label can be visualized by chromogenic reactions; for example diaminobenzidine (DAB) in the presence of hydrogen peroxide (H202) is converted in to a water insoluble brown pigment. Other substrates which can be used to measure horseradish peroxidase activity include ABTS, TMB and TMBUS.
Ordreinfo
Quantity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Content And Storage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Quantity 1 mg
Conjugate HRP
Kit Contents Glass vial(s) of Lightning-Link™ mix (1, 3 or 5 vials, depending on pack size), 1 vial of LL Modifier reagent, 1 vial of LL Quencher reagent
Product Type HRP Antibody Labeling Kit
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.