Learn More
Purolite™ Lifetech™ ECR Resins for Enzyme Immobilization, ECR8285
Descrizione
- Enzyme immobilization by adsorption, covalent, IEX and affinity
- High mechanical stability
- High porosity
- Easily dried after immobilization
- Suitable for batch and column configuration
- Optimal for use in organic solvent/water free systems
- Compliant with ResAP(2004) 3
- Halal, Kosher and TSE/BSE/GMO free
Specifica
Specifica
| pH Range | 5 to 9 |
| Pore Size | 400 to 600 Å |
| Content And Storage | 2°C to 8°C |
| Particle Size | 250 to 1000 μm |
| Moisture | 70 to 80% |
| Functionality/Interaction Type | Epoxy |
| Form | Wet |
| Quantity | 1 kg |
| Type | Methacrylate (ECR Resin) |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?