Learn More
Purolite™ Lifetech™ ECR Resins for Enzyme Immobilization, 150 to 300 μm
Beskrivning
- Enzyme immobilization by adsorption, covalent, IEX and affinity
- High mechanical stability
- High porosity
- Easily dried after immobilization
- Suitable for batch and column configuration
- Optimal for use in organic solvent/water free systems
- Compliant with ResAP(2004) 3
- Halal, Kosher and TSE/BSE/GMO free
Specifikationer
Specifikationer
| pH Range | 5 to 9 |
| Pore Size | 600 to 1200 Å |
| Content And Storage | 2°C to 8°C |
| Particle Size | 150 to 300 μm |
| Moisture | 62 to 72% |
| Functionality/Interaction Type | Epoxy |
| Form | Wet |
| Product Line | Lifetech |
| Quantity | 250 g |
| Type | Methacrylate (ECR Resin) |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?