Learn More
Novus Biologicals™ LDLR Antibody Pair [HRP]
Shop All Bio Techne Products
Click to view available options
Quantity:
15 Plates
5 Plates
Unit Size:
Pack of 15
Pack of 5
Description
This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human LDLR.
Spécification
Spécification
| Assay Range | 93.75 pg/mL |
| Assay Sensitivity | 93.75-6000 pg/mL |
| Assay | Sandwich ELISA |
| Conjugate | HRP |
| Product Type | Antibody Pairs |
| Specificity | This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human LDLR. |
| Target Species | Human |
| For Use With (Application) | Sandwich ELISA |
| Gene Alias | FH, FHC, LDL receptor, LDLCQ2, low density lipoprotein receptor, low-density lipoprotein receptor, low-density lipoprotein receptor class A domain-containing protein 3 |
| Gene ID (Entrez) | 3949 |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu