Learn More
Julabo™ LC6 Laboratory Temperature Controller
Description
- PID temperature control
- Bright, large LED display
- Constant indication of setpoint and actual values
- Splash-proof keypad
- Adjustable high temperature cut-off
- RS232 interface
- Analog programmer input and temperature recorder output
- Connections for 3 Pt100 sensors (working & safety)
Specifications
Specifications
| Includes | High and Low Temperature Warning Function that Makes Interval Tone |
| Temperature Range (Metric) | -100°C to +400°C |
| Dimensions (L x W x H) | 18 x 21 x 18 cm |
| Capacity (Metric) | Heating: 2 kW |
| Model | LC6 |
| Weight (Metric) | 4 kg |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Display Type | LCD, LED |
| Type | Laboratory Temperature Controller |
| Voltage | 230 V |
Product Title
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?