Learn More
Nitritex™ BioClean Alpha™ Sterile Latex Gloves
Descrizione
- Extra thick beaded cuff to reduce tearing when donning
- Powder-free EasyOn™ proprietary technology allows for easy double-donning
- Non-particulating EasyTear™ packaging
- Mid-arm 300mm (12 in.) length provides extra protection
- Latex gloves offer exceptional flexibility and comfort
- Anatomically-shaped, hand-specific gloves for a close fit
Specifica
Specifica
| Certifications/Compliance (Europe) | ISO 9001:2015, (EU)2016/425, EN420:2003 +A1:2009 and EN374-1:2016, EN374-5:2016 and EN421:2010, EN455-2:2015, ISO 11137-1:2006, (EC)1935/2004 and (EC) 2023/2006 |
| Cleanroom Class | Class 10 (ISO 4) |
| Color | Natural |
| Disposable | Single-use |
| Exterior Finish | Fully Textured |
| Grade | EU GMP Grade A |
| Hand | Specific |
| Material | Latex |
| Powdered | Powder Free |
| Product Type | Cleanroom Gloves |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?